Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat traitée pour culture cellulaire à 96 puits Costar™
BIOPHARMA
Code produit 10687551 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac, 10 sacs x 5 assiettes
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10687551 Emballage individuel 50 pièces
10298901 En vrac, 10 sacs x 5 assiettes 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10687551 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.07€
    200.04€ / 50 pièces
    Économisez 22.03€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microplaques stériles et apyrogènes avec couvercles à faible évaporation.
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles comme indiqué
Les numéros de catalogue 3798 et 3898 ont été traités pour améliorer l'hydrophilie en vue de l'hémagglutination et d'essais similaires.
Les références 3585 et 3595 sont dotées de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le produit n° 3841 est fabriqué de manière aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Conditionnement Emballage individuel
Type de liaison Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Type de produit Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,1 à 0,2 ml
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 0,36 mL
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nb par paquet 50
Quantité 50/boîte
Diamètre (métrique) du puits 0,64cm