Learn More
Corning™ Microplaque à fond en U traitée pour culture cellulaire à 96 puits Costar™
Code produit 10360691 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Conditionnement individuel, 50/boîte
Sachet de 20, boîte de 100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10360691 Conditionnement individuel, 50/boîte 50 pièces
10679731 Sachet de 20, boîte de 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10360691 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.64€
    178.96€ / 50 pièces
    Économisez 19.68€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
  • Fond de puits plat, rond ou en forme de V
  • Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
  • Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
  • Sans DNAse / RNAse
  • En version stérile ou non stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Conditionnement Conditionnement individuel, 50/boîte
Type de liaison Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque de culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 330 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 0,33 mL
Type de puits Fond rond (puits en U)
À utiliser avec (application) Fixation et croissance des cellules dépendantes de l’ancrage
Nbre par carton 50/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 50/boîte
Couleur du puits Transparent
Diamètre (métrique) du puits 0,64 cm