Learn More
Corning™ Microplaque à fond en V traitée pour culture cellulaire à 96 puits
BIOPHARMA
Code produit 10462012 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10462012 Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10462012 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.75€
    233.32€ / 50 pièces
    Économisez 25.43€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles comme indiqué
Les numéros de catalogue 3798 et 3898 ont été traités pour améliorer l'hydrophilie en vue de l'hémagglutination et d'essais similaires.
Les références 3585 et 3595 sont dotées de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le produit n° 3841 est fabriqué de manière aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,38 cmsup2/sup
Array 8 x 12
Type de liaison Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Type de produit Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 0,38 mL
Type de puits Fond conique (puits en V)
À utiliser avec (application) Fixation et croissance des cellules dépendantes de l’ancrage
Nbre par carton 50/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 50/boîte
Diamètre (métrique) du puits 1,6 cm