Learn More
Corning™ Plaques de culture cellulaire à fond plat Costar™
BIOPHARMA
Code produit 10136810 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,26 cm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10136810 2,26 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10136810 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.78€
    381.74€ / 100 pièces
    Économisez 42.04€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corning™ Costar™ sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
  • Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
  • Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
  • La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Array 3 x 4
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 1,14 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 3,8 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Plaque de culture cellulaire multipuits
Volume (métrique) de travail 1 ml
Nombre de puits 12
Comprend Couvercle
Nbre par carton 100/Carton
Nb par paquet 5/Paquet
Conditionnement En vrac
Quantité 100/Carton
Diamètre (métrique) 2,26 cm