Learn More
Corning™ Filtres pour tubes à centrifuger Costar™ Spin-X™, membrane en CA
Code produit 10310361 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Stérilité Conditionnement
10310361 0,22 μm Stérile 96 pièces
10649351 0,45 μm Non stérile 100 pièces
10787632 0,45 μm Stérile 96 pièces
10104101 0,22 μm Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10310361 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 8160
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Constitués d’un ensemble de filtration contenant une membrane à l’intérieur d’un tube à centrifuger en PP. Les filtres pour tubes à centrifuger Corning™ Costar™ Spin-X™ filtrent de faibles volumes d’échantillons par centrifugation pour l’élimination des bactéries et des particules, la préparation des échantillons pour HPLC, l’élimination de cellules des milieux et la purification de l’ADN des gels d’agarose et de PAM.
  • Les filtres de tubes à centrifuger Spin-X sont composés d’une unité de filtration contenant une membrane dans un microtube à centrifuger.
  • Utilisations : Élimination des bactéries, des cellules et des particules des liquides ; préparation d’échantillons HPLC ; élimination de l’ADN des gels d’agarose ou d’acrylamide. Le FCR maximal est de 16 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Membrane Filter
Matériau (membrane) Acétate de cellulose
Porosité 0,22 μm
Stérilité Stérile
Type Spin-X
Volume (métrique) 0,5 ml