Description
- Les filtres de tubes à centrifuger Spin-X sont composés d’une unité de filtration contenant une membrane dans un microtube à centrifuger.
- Utilisations : Élimination des bactéries, des cellules et des particules des liquides ; préparation d’échantillons HPLC ; élimination de l’ADN des gels d’agarose ou d’acrylamide. Le FCR maximal est de 16 000 x g.
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Membrane Filter |
| Matériau (membrane) | Nylon |
| Porosité | 0,22 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Spin-X LC |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |