Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Code produit 10265362 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Fond conique (puits en V)
Fond plat (puits en F)
Rond
Traitement de surface:
Non traité
Traitée
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Traitement de surface Stérilité Couvercle Conditionnement
10265362 Rond Non traité Stérile Avec couvercle 100 pièces
10367841 Fond conique (puits en V) Non traité Stérile Sans couvercle 48 pièces
10035351 Rond Non traité Non stérile Sans couvercle 100 pièces
10631462 Fond conique (puits en V) Traitée Non stérile Sans couvercle 100 pièces
10296381 Rond Non traité Stérile Sans couvercle 50 pièces
10163711 Rond Non traité Stérile Sans couvercle 100 pièces
10766482 Fond conique (puits en V) Non traité Non stérile Sans couvercle 100 pièces
10216341 Fond plat (puits en F) Non traité Stérile Avec couvercle 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10265362 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.01€
    342.96€ / 100 pièces
    Économisez 39.05€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles comme indiqué
Les numéros de catalogue 3798 et 3898 ont été traités pour améliorer l'hydrophilie en vue de l'hémagglutination et d'essais similaires.
Les références 3585 et 3595 sont dotées de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le produit n° 3841 est fabriqué de manière aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Non traitée
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes.
Nbre par carton 100/boîte
Nb par paquet 20/boîte