Learn More
Corning™ Système de tube en bloc à 96 puits
Code produit 11763994 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tube en bloc pour microplaque
Tube à microplaques à 8 bandes
Format:
Bande
Tube
Quantité:
12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte
12/rack
96/rack
En vrac
En vrac, 120/sachet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
120 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Format Quantité Stérilité unitSize
11763994 Tube à microplaques à 8 bandes Bande 12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte Non stérile 120 pièces
10681432 Tube à microplaques à 8 bandes Bande 12/rack Stérile 120 pièces
10256531 Tube en bloc pour microplaque Tube En vrac Non stérile 960 pièces
10085431 Tube à microplaques à 8 bandes Bande En vrac, 120/sachet Non stérile 120 pièces
10285471 Tube en bloc pour microplaque Tube 96/rack Non stérile 960 pièces
10690112 Tube en bloc pour microplaque Tube 96/rack Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11763994 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    230.79€ / 120 pièces
    Économisez 16.21€
    6% de réduction
Expédition estimée: 29-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Le système de tube en bloc Corning™ est idéal pour la récolte de cellules, l’absorption de cellules, les dosages par liaison à des récepteurs et les radioimmunodosages.
  • Composé de 96 tubes en polypropylène dans un format de microplaque standard.
  • Comprend des tubes de 1,2 ml disponibles individuellement ou en barrettes de huit tubes.
  • Les bouchons pour tubes en polyéthylène sont disponibles en bandelettes de 8 bouchons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Bande
Quantité 12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte
Autoclavable Autoclavables
Matériau Polypropylène
Type de produit Tube à microplaques à 8 bandes
Stérilité Non stérile
Nb par paquet 12 barrettes/rack
Nbre par carton 120 barrettes/boîte
Couleur Translucide
Volume (métrique) 1 mL
Comprend Rack
À utiliser avec (équipement) Microplaque standard à 96 puits pour la récolte de cellules, l’absorption cellulaire, les dosages par liaison aux récepteurs et les radioimmunodosages. À utiliser avec des pipettes monocanal et multicanaux et des centrifugeuses et stations de travail robo
Volume (impérial) 0,033 oz.
Nombre de puits 96