Description
- Fabrication monobloc en polystyrène
- Stériles et certifiées apyrogènes
- Pas de graduations ; non cotonnées
- Forme de la pointe : ronde
Spécification
Spécification
| Description | Aspiration |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (impériale) | 10,9 in |
| Type de pointe | Rond |
| Type d’emballage | Emballage individuel en papier/plastique |
| Volume (impérial) | 0,067 oz. |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Longueur (métrique) | 27,7 cm |
| Jetable | Usage unique |