Learn More
Corning™ Flacons de stockage en polystyrène traditionnel jetables Costar™
BIOPHARMA
Code produit 10539082 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 ml
1 L
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10539082 250 ml 12 pièces
10052491 125 mL 24 pièces
10179200 500 ml 12 pièces
10177500 1 L 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10539082 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 8390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.98€
    90.20€ / 12 pièces
    Économisez 9.78€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PS transparent pour une résistance et une visibilité maximales. Les flacons de stockage jetables Corning™ Costar™ sont idéals pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
  • Flacons en polystyrène jetables pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
  • Le style traditionnel Costar™ a des côtés lisses
  • Les bouchons à joint (45 mm) fournissent un joint étanche et aident à minimiser les risques de contamination.
  • Les flacons peuvent être utilisés avec les systèmes de filtration sous vide Corning avec des tailles de col de 45 mm (réf. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 et 431174).
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8,45 oz., 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Concluant
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 12/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Stérilité Stériles
Couleur de bouchon Rouge
Finition de col 45
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bouche Wide, Threaded
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 45 mm
Type de bouchon Bouchon à joint
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 8,45 oz
Forme Cylindrique
Jetable Single-use
Type de produit Storage Bottle