Learn More
Corning™ Système de support perméable HTS TransWell™ à 96 puits
BIOPHARMA
Code produit 10399242 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Nb par paquet:
1
2
4
5
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
8 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Nb par paquet Conditionnement
10399242 1 μm 5 5 pièces
10175562 0,4 μm 5 5 pièces
10625053 0,4 μm 1 1 pièce
10043832 1 μm 1 1 pièce
10271593 3 μm 1 2 pièces
10077792 3 μm 4 8 pièces
10797023 5 μm 4 8 pièces
10555673 5 μm 2 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10399242 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2093.41€
    1868.89€ / 5 pièces
    Économisez 224.52€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Dispose d’une surface membranaire de 0,143 cm2 favorisant la croissance ou la migration des cellules. Le système de support perméable Corning™ HTS TransWell™ à 96 puits est un système de support de microplaques pour grille de 96 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique ; cette conception permet de manipuler l’ensemble des 96 inserts comme une seule unité.
  • Le support perméable HTS Transwell-96 comporte un ensemble de 96 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide et compatible avec la robotique qui permet de manipuler les 96 inserts comme une seule unité.
  • Choix entre polyester (PET ) membrane (0,4 μm, 1,0 μdes pores de taille m) ou une membrane en polycarbonate (PC) (0,4 μm, 3.0 μm et 5,0 μ (tailles de pores m)
  • Surface membranaire de 0,143 cm² par puits, offrant une surface de croissance cellulaire de 20 % à 50 % supérieure à celle des autres systèmes disponibles sur le marché.
  • Les grands ports d’accès apical et basolatéral permettent un échantillonnage efficace des milieux et facilitent l’accès automatisé ou manuel.
  • Optimisé pour l’automatisation, avec ports d’alimentation multicanaux, surface de préhension améliorée et codes-barres standard
  • La plaque réservoir permet l'alimentation simultanée de 96 puits et est équipée d'un stabilisateur de média amovible afin de réduire les risques de déversements lors de la manipulation.
  • La plaque réceptrice isole chaque puits pour permettre 96 analyses individuelles.
  • Stérile
  • Les systèmes HTS Transwell-96 (0,4 μm PC, 0,4 μm PET et 1.0 μm PET ) sont conditionnées avec la plaque d'insertion à 96 puits dans une plaque réservoir et comprennent la plaque réceptrice à 96 puits avec couvercle.
  • Les plaques HTS Transwell-96 (3.0 et 5.0 μm PC, 8.0 μm PET ) sont conditionnées avec la plaque d'insertion à 96 puits dans la plaque réceptrice à 96 puits avec couvercle. Les plaques de réservoir peuvent être achetées séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,143 cm2
Membrane PET traité pour culture tissulaire (polyester)
Array 8 x 12
Porosité 1 μm
Couleur Transparent
Matériau PET
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,23 mL
Stérilité Stérile
Type de puits Fond plat (puits en F)
Comprend Système HTS Transwelltrade; (1 plateau intégré avec 96 puits), plaque avec réservoir (pour les étapes de croissance cellulaire), plaque réceptrice (96 puits pour les étapes de dosage ou de croissance) et 2 couvercles stériles
Nbre par carton 5/carton
Nb par paquet 5
Quantité 5/carton
Diamètre (métrique) de la membrane 4,26 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.