Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à clipser Costar™
Code produit 10276141 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Naturel
Capacité (métrique):
0,65 mL
1,7 mL
2 mL
Conditionnement:
1000/boîte
500/boîte
5000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
5000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Conditionnement Conditionnement
10276141 Naturel 2 mL 1000/boîte 1000 pièces
10611442 Assorties 0,65 mL 1000/boîte 1000 pièces
10718402 Naturel 0,65 mL 1000/boîte 1000 pièces
10429521 Naturel 1,7 mL 500/boîte 500 pièces
10467221 Assorties 1,7 mL 500/boîte 500 pièces
10439521 Naturel 1,7 mL 5000/boîte 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10276141 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.85€
    92.36€ / 1000 pièces
    Économisez 6.49€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend un bouchon à clipser avec un joint étanche qui permet une ouverture et une fermeture répétées avec des surfaces à bouchon plat pour un étiquetage pratique. Les microtubes à centrifuger à bouchon à clipser Corning™ Costar™ sont compati
  • Fournis non stériles et autoclavables.
  • Graduations externes et emplacement d’écriture dépoli pour faciliter l’identification des échantillons.
  • L’étanchéité du joint permet une ouverture et une fermeture répétées.
  • Surface à bouchon plat pour un étiquetage pratique.
  • Résiste à une FCR maximale de 17 000 x g.
  • Sans RNAse / DNAse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 1000/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à clipser
Forme du fond Conique
FCR max. 17000 xG
Type de produit Microtube à centrifuger