Description
L’insert Snapwell est un insert de culture Transwell modifié qui contient une membrane traitée pour culture tissulaire de diamètre 12 mm supportée par un anneau amovible. Les inserts sont principalement utilisés pour le transport et les études électrophysiologiques. Une fois que les cellules sont cultivées jusqu’à confluence, cette membrane sur un anneau de support peut être placée dans des chambres de diffusion verticale ou horizontale ou d’Ussing.
Informations sur la commande
Les inserts de culture stériles sont conditionnés dans des plaques à groupe à 6 puits.
Spécification
Spécification
| Description | Inserts x 6 et plaque 6 puits |
| Surface de culture | 1,12cmsup2/sup |
| Matériau | PC |
| Densité des pores | 1 x 108 pores/cm2 |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Insert de culture |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Quantité | 6/Pk., 24/Cs. |
| Stérilité | Stérile |