Learn More
Corning™ Réservoirs de réactif jetables stériles Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10119110 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement unitSize
10119110 100 mL Emballage individuel 100 pièces
10320551 50 ml En vrac 200 pièces
10261391 50 ml Emballage individuel 100 pièces
10712541 100 mL En vrac 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10119110 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    380.86€ / 100 pièces
    Économisez 27.14€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PS modifié pour une meilleure résistance. Les réservoirs de réactif jetables stériles Corning™ Costar™ sont idéals pour le remplissage répétitif de pipettes multicanaux.
Les réservoirs à réactifs Costar™ sont parfaits pour le remplissage répétitif de pipettes multicanaux.
  • En polystyrène modifié (blanc)
  • Emballage individuel, stériles
  • Jetable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Dimensions (L x l x H) 145 x 85 x 35 mm
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Hauteur (métrique) 35 mm
Longueur (métrique) 145 mm
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 1/Bte
Conditionnement Emballage individuel
Largeur (métrique) 885 mm
Jetable Usage unique