Learn More
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en polyester perméable
Tous les produits Corning Produits
Description
- Idéale pour les études de transport, la chimiotaxie, la co-culture et les études de pathogénèse microbienne
- La membrane fine et la structure à pores droits assurent un transport et une migration cellulaire réguliers
- L’insert à centrage automatique empêche le milieu de s’infiltrer entre l’insert et le puits extérieur
- Plaque : PS vierge
- Membrane : PET
Specifications
Specifications
| Description | 12 inserts dans une plaque à 12 puits |
| Surface de culture | 1,12cmsup2/sup |
| Matériau | PET |
| Volume (métrique) du puits | 1,5 ml |
| Densité des pores | 2 x 10⁶ pores/ cm² |
| Porosité | 3 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Quantité | Conditionnement : 12 inserts par plaque 12 puits, 4 plaques par boîte |
| Nbre par carton | 48 inserts, 4 plaques/boîte |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Show More |