Learn More
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en polyester perméable
Tous les produits Corning Produits
Beskrivning
- Idéale pour les études de transport, la chimiotaxie, la co-culture et les études de pathogénèse microbienne
- La membrane fine et la structure à pores droits assurent un transport et une migration cellulaire réguliers
- L’insert à centrage automatique empêche le milieu de s’infiltrer entre l’insert et le puits extérieur
- Plaque : PS vierge
- Membrane : PET
Specifikationer
Specifikationer
| Description | 6 inserts dans une plaque à 6 puits |
| Surface de culture | 4,67 cm2 |
| Matériau | PET |
| Volume (métrique) du puits | 2,6 ml |
| Densité des pores | 4 x 10⁶ pores/ cm² |
| Porosité | 0,4 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 24 mm |
| Quantité | Conditionnement de 6 inserts dans une plaque à 6 puits, 4 plaques par boîte |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Couleur | Transparent |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?