Learn More
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en PC perméable
BIOPHARMA
Code produit 10167000 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
5 mu;m
8 μm
Nbre de puits:
6
12
24
Diamètre (métrique) externe:
6,5mm
6.5 mm
12 mm
24,5mm
24.5 mm
Surface de culture:
0.33 cm2
1 cmsup2/sup
4.7 cm2
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Nbre de puits Diamètre (métrique) externe Surface de culture Conditionnement
10167000 8 μm 24 6,5mm 0.33 cm2 48 pièces
10301031 0,4 μm 6 24.5 mm 4.7 cm2 24 pièces
10567522 0,4 μm 12 12 mm 1 cmsup2/sup 48 pièces
10615345 3 μm 12 12 mm 1 cmsup2/sup 48 pièces
10246481 8 μm 6 24,5mm 4.7 cm2 24 pièces
10025471 3 μm 24 6,5mm 0.33 cm2 48 pièces
10107341 5 mu;m 24 6,5mm 0.33 cm2 48 pièces
10147291 0,4 μm 24 6.5 mm 0.33 cm2 48 pièces
10471242 3 μm 6 24,5mm 4.7 cm2 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10167000 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    443.49€ / 48 pièces
    Économisez 31.51€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
La conception à centrage automatique brevetée permet un accès indépendant aux membranes apicale et basolatérale de la monocouche cellulaire. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en PC perméable constitue une solution idéale pour l’étude des cellules adhérentes et non adhérentes.
Les supports perméables, également appelés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées cellulaires indépendantes et dépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser des inserts de culture cellulaire pour :
  • Créer un environnement de culture cellulaire qui ressemble étroitement à un état in vivo
  • Permettre aux cellules polarisées de mener des activités métaboliques de manière plus naturelle car les cellules se nourrissent à la fois apicalement et basolatéralement
  • Cellules de co-culture avec ou sans contact cellule-à-cellule
  • Concevoir une diversité d'expériences utilisant différentes tailles de pores, types de membranes et revêtements.μmembrane translucide épaisse
  • Taille des pores allant de 0,4 μm à 8 μdiamètres m
  • Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Fournis dans des plaques à puits multiples
  • La membrane doit être colorée pour que les cellules soient visibles
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 12 inserts ; 4 assiettes par boîte
Surface de culture 0.33 cm2
Matériau PC
Volume (métrique) du puits 0,6 ml
Porosité 8 μm
Type Insert microporeux préchargé dans une plaque de culture cellulaire
À utiliser avec (application) Culture de cellules endothéliales et épithéliales ; transport, migration / invasion, co-culture et études sur la pathogenèse microbienne
Diamètre (métrique) externe 6,5mm
Nb par paquet 12/boîte
Nbre par carton 48/carton
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24