Learn More
Azpack™ Ouate de coton, non absorbante
Code produit 11468153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
11468153 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11468153 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11468153
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Testez le pouvoir absorbant en déposant une cuillère à thé d’eau sur un morceau de coton. Azpack™ Le coton non absorbant est dégraissé par blanchiment.
  • 100 % fibres de coton peignées blanchies
  • Traitées avec une finition non absorbante
  • 1 le rouleau fait environ 3,5 m x 325 mm (L x l)
  • 500 g
  • Marquage CE
Spécification
Type de produit Coton non absorbant
Matériau Coton blanchi traité avec finition non absorbante
Qualité Marquage CE
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 500 g