Learn More
CPC™ Connecteurs en plastique, couplages et raccords
Code produit 11801120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tuyau cannelé:
0,255 po
0,375 po
Hauteur (impériale):
0,63 in
0,94 in
Matériau:
Buna-N
Polypropylène
Type de produit:
Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne
Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tuyau cannelé Hauteur (impériale) Matériau Type de produit unitSize
11801120 0,375 po 0,63 in Polypropylène Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne 1 pièce
11929365 0,255 po 0,94 in Buna-N Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11801120 Fournisseur CPC™ Code fournisseur 0636485
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couvrez une large gamme d’applications à usage général avec ces couplages à déconnexion rapide en plastique. Les connecteurs, couplages et raccords en plastique CPC™ sont dotés d’embouts intégraux et se connectent et se déconnectent à l’aide d’une s
  • Débit nominal disponible : 1/8 à 1/2 po
  • Fabrication en polypropylène
  • Joint torique en EPDM
  • Ergot de blocage froid
  • Résistance aux produits chimiques et stérilisation possible par irradiation aux rayons gamma
  • Moins de points de fuite, assemblages plus courts et installations plus rapides
Spécification
Matériau Polypropylène
Longueur totale (impériale) 1,35 in
Longueur totale (métrique) 34,2 mm
À utiliser avec 9,5mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Tuyau cannelé 0,375 po
Hauteur (métrique) 16,5 mm
Hauteur (impériale) 0,63 in
Comprend Connecteur en plastique
Couleur blanc
Pression maximale 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne