Learn More
Cole-Parmer™ Corps de raccord cannelé à déconnexion rapide, monté sur panneau de commande, CPC
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
- Corps de raccord cannelé à déconnexion rapide, monté sur panneau de commande, CPC
- Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit
- Brancher l’insert dans le corps pour connecter le raccord
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement en place
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage
Specifications
Specifications
| Description | Raccord sans soupape, à déconnexion rapide x cannelure |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acétal |
| Taille de la tubulure | 1/8 po |
| Port de sortie | 1/8 po |
| Taille du port | 1/8 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Matériau (joint) | Buna N |
| Pression maximale | 120 psi |
| Niveau de vide | 28 in Hg |
| Show More |