Learn More
CPC™ Corps à filetage de tuyau MNPT à déconnexion rapide volume standard : Acétal
1/8 po. (3,2 mm) ou 1/4 po. (6,4 mm) de diamètre de débit
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
|---|---|
| À utiliser avec (application) | Pour les équipements de laboratoire, les instruments médicaux et chirurgicaux |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | –40deg;F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40deg;C |
| Comprend | Vannes de fermeture |
Description
- Déconnexion pratique d’une seule main
- Joints toriques et vannes d’arrêt résistants aux fuites
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion, compatible avec le polyuréthane, le polyéthylène, le nylon, le PVC, le silicone et d’autres matériaux de tubulure
- Un déclic audible se fait entendre lorsque le couplage est complètement engagé
- Disponible également en polypropylène
- Joints Buna-N et ressorts en acier inoxydable de type 316, axe et verrou
- Pression de service : vide à 120 psi (8,3 bar) ; température de fonctionnement : -40° à +82°C (-40° à +180°F)
Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.
À utiliser avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, des systèmes de transfert d’eau, des systèmes d’air et autres applications
Spécification
| Autoclavables | |
| –40deg;F | |
| Vannes de fermeture |
| Pour les équipements de laboratoire, les instruments médicaux et chirurgicaux | |
| -40deg;C | |
| Blanc |