Learn More
Slice™ Lames artisanales
Code produit 16443619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
16443619 4 pièces
16433619 4 pièces
16453619 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16443619 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10519
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bord Finger-Friendly™ coupe efficacement les matériaux, mais est plus sûr à manipuler que les lames traditionnelles
  • 4 lames à simple tranchant par paquet
  • Compatible avec Slice™ manches d'artisanat, scalpel, couteau de précision
  • Outil compatible : Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
  • Résistant jusqu'à 1600 degrés Celsius
  • Chimiquement inerte, ne rouille jamais
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
Spécification
Matériau de la lame Oxyde de zirconium
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Longueur (impériale) 1,29 in
Longueur (métrique) 32,8 mm
À utiliser avec (équipement) Poignées Slice™ : 10548, 10589, 10580, 10568
Comprend 4 lames à simple tranchant par boîte
Couleur Blanc
Quantité 4 boîtes
Largeur (impériale) 0,24 in
Largeur (métrique) 6,15 mm
Modèle de lame Bord droit, pointe pointue