Learn More
Slice™ Couteau artisanal
Code produit 16413639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris/Orange
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
16413639 Noir / orange 1 pièce
16443649 Gris/Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16413639 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10548
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend une poignée durable, à écoutille transversale et une conception sans rouleau avec bouchon de sécurité. La lame Finger-Friendly™ est fabriquée en céramiques avancées
  • Type de lame : bord droit, pointe arrondie
  • Type de poignée : position fixe
  • Poignée sans rouleau avec poignée à écoutille transversale
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non conductrice, sans étincelles
  • Comprend une lame droite à bout arrondi 10518
  • Conception ambidextre
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
Spécification
Type de poignée Lame fixe, poignée sans rouleau avec poignée à écoutille transversale
Type de produit Couteau artisanal
À utiliser avec (équipement) Lames Slice™ : 10518, 10520
Longueur (impériale) 6,42 in
Longueur (métrique) 163 mm
Matériau GFN, laiton, polypropylène, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique à bord droit
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,61 oz.
Poids (métrique) 17,18 g
Largeur (impériale) 0,43 in
Largeur (métrique) 11 mm