Description
La qualité d’un joint à sertir dépend fortement de l’étalonnage approprié de la pince à sertir utilisée pour appliquer le bouchon sur le flacon. Un sertissage trop ou trop peu serré compromettra la qualité du joint. Pour obtenir de bons résultats, assurez-vous de recalibrer régulièrement votre pince à sertir et de vérifier la qualité du joint à chaque sertissage.
- Les joints à dépressurisation sont caractérisés par des plaquettes et des lignes de coupe intégrées, ce qui permet de libérer la pression interne lorsqu’elle dépasse 3,0 ± 0,5 bar
- Les joints magnétiques sont compatibles avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique
- Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Couleur | Argent |
| Diamètre (métrique) externe | 20,7 mm |
| Matériau | Aluminium, butyle, PTFE, PharmaFix |
| Septum | Butyle, PTFE, PharmaFix |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Modèle | Système dépressurisation |
| Dureté | Shore A 55 ± 5 |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 2,3 mm |
| Show More |