Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE en forme de croix
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 20 x 20 x 8mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Hauteur (métrique) | 8mm |
| Longueur (impériale) | 0,75 po |
| Largeur (impériale) | 0,75 po |
| Largeur (métrique) | 20mm |
| Afficher plus |