Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE en forme de croix
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpecifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 30 x 30 x 10mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Hauteur (métrique) | 10mm |
| Longueur (impériale) | 1,25 in |
| Largeur (impériale) | 1,25 po |
| Largeur (métrique) | 30mm |
| Show More |