Learn More
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
Code produit 15532340 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bouchon Conditionnement
15532340 20 mm 1 pièce
15542300 8 mm 1 pièce
15542310 11 mm 1 pièce
15562330 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15532340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
  • Tête de sertissage pour bouchons en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tête de sertissage 20 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 20 mm
Matériau Plastique, Acier
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Crimping Head