Learn More
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
Code produit 15542300 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bouchon Conditionnement
15542300 8 mm 1 pièce
15532340 20 mm 1 pièce
15542310 11 mm 1 pièce
15562330 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15542300
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
  • Tête de sertissage pour bouchons en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tête de sertissage pour bouchons en aluminium de 8 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 8 mm
Matériau Plastic (Plastique), Acier
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Tête de sertissage