Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE en forme de croix
Code produit 11898932 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11898932 10 x 10 x 5 mm 10 pièces
11521983 10 x 10 x 5 mm 5 pièces
11808942 20 x 20 x 8 mm 5 pièces
16255791 25 x 25 x 9mm 10 pièces
11828942 30 x 30 x 10 mm 5 pièces
16275791 38 x 38 x 11 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11898932
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec des récipients, conteneurs, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure acti
À utiliser avec des récipients, cuves, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure action d’
  • Agitateur magnétique à usage général stable
  • Fournit un vortex profond et silencieux, même à des vitesses relativement élevées
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Dimensions (L x l x H) 10 x 10 x 5 mm
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Hauteur (métrique) 5 mm
Longueur (impériale) 0,375 po
Largeur (impériale) 0,375 po
Largeur (métrique) 10 mm
Revêtement PTFE
Longueur (métrique) 10 mm
Quantité 5/boîte
Forme Croix
Type Barreaux d’agitation en croix en PTFE