Learn More
Fisherbrand™ Pinces à creuset avec embouts revêtus de PTFE, 45,7 cm (18 in)
Code produit 17801588 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
457 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17801588 457 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17801588
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour manipuler des matériaux chauds, froids, corrosifs ou collants sans rayer ni endommager l'extérieur des conteneurs.
La mâchoire profilée permet la manipulation de creusets et d'autres objets. Les pinces sont utilisées pour manipuler des matériaux chimiquement actifs.
  • En acier inox
  • Revêtement en PTFE
  • Antiadhésif et non corrosif
Certifications
ISO 9001-02, BPF, BPFa
Spécification
Type de produit Pinces de creuset
À utiliser avec (application) pinces à creuset
Comprend Pinces avec revêtement en PTFE
Longueur (impériale) 18 in
Quantité 1
Revêtement de surface PTFE
Type de pointe Manche rainuré
Longueur (métrique) 457 mm
Matériau Acier inoxydable