Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour congélateur CryoBox™
GREENER_CHOICE
Code produit 10547571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 Cryoboîtes/rack
16 Cryoboîtes/rack
4 Cryoboîtes/rack
7 Cryoboîtes/rack
9 Cryoboîtes/rack
CryoBoxes
Conception:
Horizontal
Vertical
Dimensions (L x l x H):
14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 po)
14.3 x 14 x 40.6 cm (5.625 x 5.5 x 16 po)
14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 po)
22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 in)
3,375 x 3,25 x 19,75 po (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 po (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 po (14,3 x 67 x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 po (14,3 x 14 x 70,5 cm)
5,625 x 8,875 x 23,25 po (22,5 x 59,0 x 14,3 cm)
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conception Dimensions (L x l x H) unitSize
10547571 CryoBoxes Horizontal 22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 in) 1 pièce
10326442 12 Cryoboîtes/rack Vertical 5,625 x 26,5 x 5,531 po (14,3 x 67 x 14 cm) 1 pièce
10419272 4 Cryoboîtes/rack Vertical 14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 po) 1 pièce
11877113 9 Cryoboîtes/rack Vertical 14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 po) 4 pièces
10653791 16 Cryoboîtes/rack Horizontal 5,625 x 8,875 x 23,25 po (22,5 x 59,0 x 14,3 cm) 1 pièce
10674321 4 Cryoboîtes/rack Vertical 3,375 x 3,25 x 8,75 po (8,4 x 8,3 x 22,5 cm) 1 pièce
10419082 9 Cryoboîtes/rack Vertical 3,375 x 3,25 x 19,75 po (8,4 x 8,3 x 50,2 cm) 1 pièce
10504831 4 Cryoboîtes/rack Vertical 14.3 x 14 x 40.6 cm (5.625 x 5.5 x 16 po) 1 pièce
10718861 7 Cryoboîtes/rack Vertical 5,625 x 5,5 x 27,75 po (14,3 x 14 x 70,5 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10547571 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50384322
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur.
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur. Les racks pour congélateur Thermo Scientific™ CryoBox™ incluent des racks pour CryoBox en acier inox Thermo Scientific Nalgene™ et des racks en aluminium Thermo Scientific Nunc™ durables, qui s’adaptent à la plupart des congélateurs verticaux et coffres.
  • Stockez commodément des boîtes de stockage de flacons cryogéniques standard de 5-1/4 x 5-1/4 grâce à ces racks pour congélateur
  • Convient aux CryoBoxes™ Thermo Scientific Nalgene™ et Nunc™
  • Les options incluent des racks en acier inoxydable et Al durables qui s’adaptent à la plupart des congélateurs verticaux et coffres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argenté
Dimensions (L x l x H) 22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 in)
Capacité CryoBoxes
Conception Horizontal
Matériau Acier inoxydable
Type Rack de stockage pour boîtes cryogéniques, horizontal
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.