Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîte en carton avec séparateur et couvercle
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
- Carton résistant aux températures ultra-basses
Spécification
Spécification
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Matrice de tubes | 10 x 10 |
| Dimensions (L x l x H) | 136 x 136 x 75 mm |
| Longueur (métrique) | 136 mm |
| Largeur (métrique) | 136 mm |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Poids (métrique) | 1 kg |