Learn More
Thermo Scientific™ Cryoboîtes
Descrizione
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques. Choisissez parmi une variété de modèles Thermo Scientific™ CryoBox™ en plastique durable avec des couvercles quadrillés et des grilles d’emplacement imprimées, ou choisissez des CryoBoxes™ économiques en carton / aggloméré pour un stockage à court terme. Les boîtes en plastique sont optimisées pour s’adapter au mieux aux flacons et aux tubes de microcentrifugation de nos propres marques Nalgene™ et Nunc™.
- Cryoboîtes entièrement fabriquées en plastique et résistantes pour le stockage à court ou long terme
- Couvercles quadrillés sur cryoboîtes en plastique pour empêcher tout problème d’alignement
- Boîtes en plastique autoclavables permettant la décontamination et l’utilisation à des températures comprises entre -196°C et +121°C
- Grille imprimée sur les couvercles en plastique pour faciliter la gestion des stocks
- Cryoboîtes en carton/carton gris pour le stockage à court terme
- Boîtes en carton/carton gris avec séparateurs et évents au niveau de la base pour un bon écoulement et une circulation d’air correcte
- Disponibles avec des séparateurs de stockage à 25 à 169 tubes
Specifica
Specifica
| Description | Polycarbonate, 133 x 133 x 52 mm |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Polycarbonate |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Capacité | 81 (Flacons de 1 à 2 ml) |
| Comprend | Colored Insert |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Quantité | 4/Paquets, 24/Carton |
| Matrice de tubes | 9 x 9 |
| Vedi altri risultati |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.