Learn More
Thermo Scientific™ Cryoboîtes
Code produit 11765343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Capacité:
100 (flacons de 1 à 1,5 ml)
100 (flacons de 1 à 1,8 ml)
100 (flacons de 3,6 ml)
25 (flacons de 1 à 1,8 ml)
25 (flacons de 1,2 et 2 ml)
64 (Tubes de microcentrifugation de 1,5 ml)
81 (Flacons de 1 à 1,8 ml)
81 (Flacons de 1 à 2 ml)
81 (Flacons de 1,2 et 2 ml)
81 (Flacons de 3,6 ml)
81 (Flacons de 5 ml)
Matériau:
Carton
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
24 pièces
30 pièces
4 pièces
42 pièces
6 pièces
8 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Matériau Conditionnement
11765343 Gris 100 (flacons de 1 à 1,8 ml) Polycarbonate 4 pièces
11705363 Blanc 64 (Tubes de microcentrifugation de 1,5 ml) Polycarbonate 4 pièces
11321615 Blanc 64 (Tubes de microcentrifugation de 1,5 ml) Polycarbonate 24 pièces
11311625 Blanc 100 (flacons de 1 à 1,8 ml) Carton 42 pièces
11321625 Blanc 100 (flacons de 3,6 ml) Carton 30 pièces
10479572 Blanc 100 (flacons de 3,6 ml) Polycarbonate 24 pièces
11775343 Blanc 100 (flacons de 3,6 ml) Polycarbonate -
10701713 Blanc 81 (Flacons de 1 à 1,8 ml) Carton 1 pièce
11321655 Blanc 81 (Flacons de 3,6 ml) Carton 30 pièces
10134321 Blanc 81 (Flacons de 1 à 1,8 ml) Carton 6 pièces
10644412 Blanc 25 (flacons de 1 à 1,8 ml) Carton 24 pièces
10739331 Blanc 25 (flacons de 1,2 et 2 ml) Polycarbonate 8 pièces
10324741 Blanc 81 (Flacons de 1,2 et 2 ml) Polycarbonate 4 pièces
10069130 Bleu 100 (flacons de 1 à 1,5 ml) Polycarbonate 10 pièces
10038700 Blanc 81 (Flacons de 5 ml) Polycarbonate 4 pièces
11754703 Rouge 81 (Flacons de 1 à 2 ml) Polycarbonate 4 pièces
11764703 Jaune 81 (Flacons de 1 à 2 ml) Polycarbonate 4 pièces
11391514 Vert 81 (Flacons de 1 à 2 ml) Polycarbonate 4 pièces
11301524 Bleu 81 (Flacons de 1 à 2 ml) Polycarbonate 4 pièces
11311524 Gris 81 (Flacons de 1 à 2 ml) Polycarbonate 4 pièces
10151042 Assorties 81 (Flacons de 1 à 2 ml) Polycarbonate 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11765343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 374187
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques.
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques. Choisissez parmi une variété de modèles Thermo Scientific™ CryoBox™ en plastique durable avec des couvercles quadrillés et des grilles d’emplacement imprimées, ou choisissez des CryoBoxes™ économiques en carton / aggloméré pour un stockage à court terme. Les boîtes en plastique sont optimisées pour s’adapter au mieux aux flacons et aux tubes de microcentrifugation de nos propres marques Nalgene™ et Nunc™.
  • Cryoboîtes entièrement fabriquées en plastique et résistantes pour le stockage à court ou long terme
  • Couvercles quadrillés sur cryoboîtes en plastique pour empêcher tout problème d’alignement
  • Boîtes en plastique autoclavables permettant la décontamination et l’utilisation à des températures comprises entre -196°C et +121°C
  • Grille imprimée sur les couvercles en plastique pour faciliter la gestion des stocks
  • Cryoboîtes en carton/carton gris pour le stockage à court terme
  • Boîtes en carton/carton gris avec séparateurs et évents au niveau de la base pour un bon écoulement et une circulation d’air correcte
  • Disponibles avec des séparateurs de stockage à 25 à 169 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Polycarbonate, 132 x 132 x 52 mm
Couleur Gris
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité 100 (flacons de 1 à 1,8 ml)
Gamme de produits Nunc
Quantité 4/Paquets, 24/Carton
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 132 x 132 x 52 mm
Longueur (impériale) 5,25 in
Longueur (métrique) 132 mm
Largeur (impériale) 5,25 in
Largeur (métrique) 132 mm
Hauteur (impériale) 2,13 in
Hauteur (métrique) 52 mm
Poids (métrique) 1 kg