Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres de stockage cryogénique
Maintenez l’uniformité des températures de −140° et −150° en toute sécurité sous la température de transition vitreuse de l’eau de −130°.
Spécification
| Type | Cryogénique mécanique |
|---|---|
| Matériau de la hotte | Heavy-gauge Steel |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Certifications/Conformité | CE |
| Modèle | Coffre, Thermo Scientific |
Description
Maintenez l’uniformité des températures de −140°C et −150°C (en toute sécurité sous la température de transition vitreuse de l’eau de −130°C) grâce aux congélateurs-coffres de stockage cryogénique Thermo Scientific™. Ces congélateurs offrent une cryoconservation mécanique pour le stockage à long terme de matériaux biologiques, qui est plus sûre et plus pratique qu’avec les systèmes LN2.
Caractéristiques :- Amélioration considérable de l’uniformité de la température de haut en bas par rapport aux vapeurs de LN2
- Viabilité des cellules améliorée grâce à l’absence de réactions biologiques thermiquement induites et biologiquement pertinentes
- Système offrant un dégivrage manuel
Système de réfrigération :
- Système exclusif de réfrigérant mixte en cascade grâce à un seul compresseur orbital refroidi par air
- Évaporateur par gravité
- Condenseur de grande capacité refroidi par air avec double ventilateur
- Filtre du condenseur lavable
Contrôle par microprocesseur IntrLogic™ :
- Saisie des données via pavé tactile, avec affichage numérique de toutes les fonctions
- Interrupteur d’alimentation à clé et alarme pour la sécurité des points de consigne
- Points de consigne réglables par incréments de 1°C
- Température de fonctionnement et fonctions des alarmes de limite haute/basse indépendantes
Système d’alarme :
- Alerte sonore et visuelle lors d’une coupure d’alimentation ou d’un écart de température
- “Automatic Incident Monitor” (surveillance automatique des incidents) qui identifie les écarts de température au-delà des points de consigne de l’alarme
- Système doté d’une alarme de sécurité réglable avec une batterie de secours automatique, en charge continue et un indicateur de batterie numérique
- Système qui comprend un pavé tactile avec fonction de test des alarmes et un port de données RS-232 avec logiciel système
- Contacts pour report d’alarme extérieurs pour une connexion à un système de surveillance à distance
Système de surveillance :
- Système de protection du compresseur Lifeguard qui surveille les performances et qui s’adapte automatiquement aux conditions intérieures et extérieures
- Alerte de température ambiante excessive lorsque la température de la salle est susceptible d’affecter les performances
- Témoin de survolteur qui signale une tension source faible, inférieure aux paramètres de sécurité et qui indique que le système de survoltage est activé
- Surveillance d’alimentation intégrée avec affichage numérique de tension de la ligne d’alimentation
- Parasurtenseur intégré
- Témoin de “nettoyage du filtre”
Structure :
- Conception ultraplate pour faciliter l’accès aux produits
- Armoire en acier épais à finition en peinture pulvérisée offrant une résistance élevée aux chocs
- Couvercle robuste à contrepoids avec serrure de sécurité intégrée et couvercles internes indépendants
- Couvercle à double joint d’étanchéité qui réduit la formation de givre
- Isolation de mousse cellulaire d’uréthane expansée sans CFC d’au moins 12,7 cm (5 in)
- Port d’accès de 2,54 cm (1 in) de diamètre avec couvercle
- Robustes roulettes pivotantes encastrées
Informations de commande :
Utilise des racks de stockage standard Thermo Scientific et des boîtes en carton, disponibles séparément. Le modèle 208/230 V est fourni avec une prise P6. Les modèles 380 V et 220/240 V nécessitent une connexion câblée.
Spécification
| Cryogénique mécanique | |
| Mousse en polyuréthane | |
| Coffre, Thermo Scientific | |
| Écran tactile LED | |
| Couvercle robuste avec vérin et serrure de sécurité intégrée et couvercles secondaires isolés | |
| Alarm, Recorder | |
| Enregistreur graphique 7 jours, en option | |
| Utilisation standard | |
| Ln2 En option | |
| Dévolteur-survolteur |
| Heavy-gauge Steel | |
| CE | |
| Air Cooled | |
| Manual | |
| Non disponible | |
| Serrure | |
| 4 / 20 mA, contacts secs - stancard | |
| Non disponible | |
| Compatible Smart-Vue | |
| Air-Cooled |