Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes pour flacons cryogéniques
Code produit 11374015 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortis (bleu, rouge, jaune)
Blanc
Hauteur (métrique):
5 cm
7,5 cm
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Conditionnement
11374015 Blanc 5 cm 12 pièces
11394015 Blanc 7,5 cm 12 pièces
12305043 Assortis (bleu, rouge, jaune) 5 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374015 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS2860A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sélectionnez la taille de boîte requise et faites correspondre la séparation aux exigences du tube. Les boîtes pour flacons cryogéniques Heathrow Scientific™ sont construites à base de carton avec des trous perforés pour permettre la circulation de
  • Stocker dans du LN2, ou dans des congélateurs mécaniques
  • Les couleurs facilitent l’identification et le tri
  • Les orifices d’aération inférieurs permettent une circulation et une élimination plus rapides de l’air froid, de la vapeur ou du LN2
  • Toutes les empreintes de boîte sont de 133 x 133mm, sélectionnez deux hauteurs différentes
  • Les séparateurs doivent être commandés séparément
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité Tubes de 1,5 à 2 ml
Comprend Couvercle
Quantité 12/Paquet
Dimensions (L x l x H) 133 x 133x 50 mm
Longueur (impériale) 5,2 in
Longueur (métrique) 13,3 cm
Largeur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 13,3 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm