Learn More
Thermo Scientific™ Rack et supports de racks CryoPlus
Code produit 10315964 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
2 ml flacon boîtes
4 ml boîtes flacon
5 mL boîtes flacon
Rack vertical
Rack, vertical ; Phase liquide
Comprend:
10 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur
11 boîtes en acier inoxydable avec 100 séparateurs de cellules
11 boîtes en acier inoxydable avec 81 cellules diviseur
11 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule
11 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur
12 boîtes en acier inoxydable avec 81 cellules diviseur
12 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule
12 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur
13 boîtes en acier inoxydable avec 100 diviseur de cellule
13 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule
13 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur
4 boîtes
5 boîtes en carton (séparateur de 100 cases)
6 boîtes de carton avec 100 diviseur de cellule
7 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule
7 boîtes en carton avec 100 séparateurs de cellules
7 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur
8 boîtes de carton avec 100 diviseur de cellule
8 boîtes en acier inoxydable avec 100 diviseur de cellule
Conditionnement:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
10315964 2 ml flacon boîtes 13 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
10294604 2 ml flacon boîtes 11 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
15186265 2 ml flacon boîtes 11 boîtes en acier inoxydable avec 100 séparateurs de cellules 1 pièce
10355914 4 ml boîtes flacon 7 boîtes en carton avec 100 séparateurs de cellules 1 pièce
10011684 5 mL boîtes flacon 6 boîtes de carton avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
11894540 2 ml flacon boîtes 13 boîtes en acier inoxydable avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
10254564 4 ml boîtes flacon 8 boîtes de carton avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
16630703 4 ml boîtes flacon 8 boîtes en acier inoxydable avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
11786509 5 mL boîtes flacon 7 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
10795715 2 ml flacon boîtes 12 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule 1 pièce
10376174 5 mL boîtes flacon 7 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur 1 pièce
10386174 2 ml flacon boîtes 13 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur 1 pièce
10375764 2 ml flacon boîtes 10 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur 1 pièce
17226284 2 ml flacon boîtes 11 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur 1 pièce
15531724 2 ml flacon boîtes 11 boîtes en acier inoxydable avec 81 cellules diviseur 1 pièce
11834770 2 ml flacon boîtes 12 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur 1 pièce
15742522 2 ml flacon boîtes 12 boîtes en acier inoxydable avec 81 cellules diviseur 1 pièce
10264564 Rack vertical 4 boîtes -
10506474 Rack, vertical ; Phase liquide 5 boîtes en carton (séparateur de 100 cases) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 10315964 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.47€
    524.60€ / 1 pièces
    Économisez 71.87€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez la facilité d’utilisation des systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 grâce aux racks et supports CryoPlus.
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2
Racks verticaux, phase liquide
  • 2 ml, 5 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 25 alvéoles)
Racks verticaux, phase vapeur
  • 2 ml, 4 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase liquide
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase vapeur
  • 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 7 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 5 ml, 6 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
  • Les canes pour tubes et paillettes de 2 ml, 4 ml, 5 ml comprennent 8 boîtes
Racks triangulaires, phase liquide
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 12 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
Racks triangulaires, phase vapeur
  • 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 10 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type 2 ml flacon boîtes
Capacité (impériale) 7,06 ft3
Capacité (métrique) 2 ml
À utiliser avec (équipement) CryoPlus 1 , 2, 3 , 4
Comprend 13 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule
Capacité 13 boîtes/rack