Learn More
Fisherbrand™ Cryotubes gradués en polypropylène avec support
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Stérilisés par irradiation bêta conformément à la norme EN ISO 11137
- Couvercle avec fonction d’étanchéité intégrée ; Pas de joint torique en silicone supplémentaire
- Fond conique interne pour un vidage complet
- Graduations blanches pour une mesure précise
- Caractères blancs pour l’identification des échantillons
- Disponible avec des filetages internes ou externes
- Équipés d’une base pour une utilisation avec une seule main
- Tubes de 2,0 ml, 4,0 ml et 5,0 ml également disponibles avec fond rond
- Conditionnés dans des sachets en PE de 50 tubes par boîte
- Exempts d’ADN, de DNase, de pyrogènes et d’ATP
Spécification
Spezifikation
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) | 12,5 mm |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Support |
| Hauteur (métrique) | 49 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?