Learn More
Thermo Scientific™ Marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie
Code produit 11361775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment (rouge, bleu, vert, noir)
Noir
Conditionnement:
4 pièces
Nbre par carton:
4
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement Nbre par carton
11361775 Assortiment (rouge, bleu, vert, noir) 4 pièces -
10584561 Noir - 10
10314551 Assortiment (rouge, bleu, vert, noir) 4 pièces -
10772711 Noir 4 pièces 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11361775 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 339993
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Identifiez les échantillons et les boîtes de stockage de façon permanente grâce à ces marqueurs et stylos permanents pour matériel cryogénique.
Écrivez de façon permanente sur les échantillons et boîtes de stockage avec les marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie Thermo Scientific™, résistant facilement à des températures de stockage froides.
  • Les marqueurs de matériel cryogénique Nunc™ et Nalgene™ sont disponibles dans plusieurs couleurs pour l’identification manuscrite permanente des échantillons
  • Utilisez ces marqueurs à la main ou dans l’ID Scribe pour un débit plus élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Permanent Marking Pen
Couleur Assortiment (rouge, bleu, vert, noir)
Description Jeu de marqueurs permanents à stylo cryogénique Nunc
Nb par paquet 4
Quantité 4 Pk.