Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en polystyrène cristal Minimax
Code produit 11758361
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 45 mm (L x H)
315 x 230 x 70 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11758361 178 x 45 mm (L x H) 1 pièce
11734591 228 x 178 x 68 mm 1 pièce
11724591 315 x 230 x 70 mm 1 pièce
11744591 228 x 178 x 72 mm 1 pièce
11714591 315 x 45 mm (L x H) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11758361 Fournisseur Multiroir™ Code fournisseur 42051
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les boîtes de stockage en polystyrène cristal Multiroir™ Minimax pour répondre à vos besoins de stockage et de transport. Le polystyrène transparent comme du verre vous permet de visualiser clairement votre contenu de l’extérieur. Les boîtes sont livrées avec un kit de séparation pour une organisation supplémentaire du contenu.
ulliProduit transparent comme le verre/liliLivré avec kit de séparation/liliPlusieurs capacités/li/ul
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
Type de produit Glacière
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 178 x 45 mm (L x H)
Longueur (métrique) 178 mm
Hauteur (métrique) 45 mm