Learn More
Multiroir™ Boîte de laboratoire de transmission en polystyrène cristal
Description
- Transparent, empilable et hautement résistant aux UV
- Support d’étiquettes intégré
- Plastique chimiquement inerte
- Qualité contact alimentaire
- Les fonds et les parties supérieures ont des dispositifs mâles-femelles qui verrouillent l’empilement et offrent une stabilité parfaite du stockage
- Les tolérances serrées du raccord du couvercle sur la base garantissent un bon scellement
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,2 L |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | Pour la conservation, le stockage et la présentation de produits |
| Type de produit | Boîte de transmission de laboratoire |
| Quantité | 10/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 60 x 50 mm (L x H) |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Longueur (métrique) intérieure | 85 mm |
| Afficher plus |