Learn More
Multiroir™ Boîte de laboratoire de transmission en polystyrène cristal
Code produit 11732944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,09 L
0,2 L
0,42 L
1,3 L
3,7 L
10,85 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11732944 0,42 L 10 pièces
11712944 0,09 L 10 pièces
11722944 0,2 L 10 pièces
11742944 1,3 L 1 pièce
11762944 10,85 L 1 pièce
11752944 3,7 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11732944 Fournisseur Multiroir™ Code fournisseur 45103
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes pour répondre à divers besoins de stockage. Les boîtes de laboratoire de transmission en polystyrène cristal Multiroir™ sont idéales pour la conservation, le stockage et la présentation des produits. Les boîtes sont en polystyrène cristal, un matériau résistant obtenu par polymérisation du monomère styrène CH2 = CH-Ph.
  • Transparent, empilable et hautement résistant aux UV
  • Support d’étiquettes intégré
  • Plastique chimiquement inerte
  • Qualité contact alimentaire
  • Les fonds et les parties supérieures ont des dispositifs mâles-femelles qui verrouillent l’empilement et offrent une stabilité parfaite du stockage
  • Les tolérances serrées du raccord du couvercle sur la base garantissent un bon scellement
Especificaciones
Capacité (métrique) 0,42 L
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Pour la conservation, le stockage et la présentation de produits
Type de produit Boîte de transmission de laboratoire
Quantité 10/boîte
Dimensions (L x l x H) 120 x 50 mm (L x H)
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) intérieure 115 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Hauteur (métrique) intérieure 43 mm
Poids (métrique) 0,08 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.