Learn More
Multiroir™ Boîte de laboratoire de transmission en polystyrène cristal
Code produit 11742944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,09 L
0,2 L
0,42 L
1,3 L
3,7 L
10,85 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11742944 1,3 L 1 pièce
11712944 0,09 L 10 pièces
11722944 0,2 L 10 pièces
11732944 0,42 L 10 pièces
11762944 10,85 L 1 pièce
11752944 3,7 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11742944 Fournisseur Multiroir™ Code fournisseur 45104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.94€
    7.74€ / 1 pièces
    Économisez 32.20€
    80% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes pour répondre à divers besoins de stockage. Les boîtes de laboratoire de transmission en polystyrène cristal Multiroir™ sont idéales pour la conservation, le stockage et la présentation des produits. Les boîtes sont en polystyrène cristal, un matériau résistant obtenu par polymérisation du monomère styrène CH2 = CH-Ph.
  • Transparent, empilable et hautement résistant aux UV
  • Support d’étiquettes intégré
  • Plastique chimiquement inerte
  • Qualité contact alimentaire
  • Les fonds et les parties supérieures ont des dispositifs mâles-femelles qui verrouillent l’empilement et offrent une stabilité parfaite du stockage
  • Les tolérances serrées du raccord du couvercle sur la base garantissent un bon scellement
Spécification
Capacité (métrique) 1,3 L
Type de bouchon Couvercle coulissant
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Stockage et présentation de produits
Type de produit Boîte de transmission de laboratoire
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 120 x 75 mm (L x H)
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) intérieure 175 mm
Largeur (métrique) 180 mm
Hauteur (métrique) 75 mm
Hauteur (métrique) intérieure 65 mm
Poids (métrique) 0,2 kg