Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre avec col cannelé
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsSpecifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de goulot | Col incliné |
| Forme | Conique |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |