Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre avec col cannelé
Code produit 11562283 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11562283 2000 ml 1 pièce
11532283 250 à 380 ml 1 pièce
11542283 500 ml 1 pièce
11552283 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11562283
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cultivez vos tissus en utilisant le Fisherbrand™ Flacon Erlenmeyer en verre pour culture cellulaire à col cannelé. Il est conçu pour garantir l’uniformité, la santé des cellules et la reproductibilité avec la surface et les accessoires que vous recherchez pour un flacon de culture tissulaire.
  • Col cannelé
  • Pour les cellules adhérentes ou en suspension
  • le bouchon à 1/3 de tour permet un fonctionnement à une seule main
Specifications
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de goulot Col incliné
Forme Conique
Diamètre (métrique) externe 165 mm