Learn More
Globe Scientific Tubes de culture avec capuchon double position attaché
Code produit 31922798 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922798 14 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922798 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110178
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes avec capuchons à double position (LDPE) permettent un stockage aérobie ou anaérobie des échantillons.
  • Matériau : Polypropylène (PP)
  • Résiste à 3000 tr/min
  • Autoclavable et congelable
  • Les tubes avec capuchons à double position (LDPE) permettent un stockage aérobie ou anaérobie des échantillons
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Naturel
Autoclavable Autoclavable (sans capuchon)
Type de bouchon Bouchon à clipser
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
Graduée Non
Comprend Capuchon à double position
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 14 mL
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Tube de culture