Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture avec bouchons d’aération à deux positions
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Le bouchon d’aération à deux positions remplit deux fonctions :
- Fixez légèrement pour assurer une ventilation uniforme du contenu du tube.
- Fixez fermement en appuyant plus loin dans le bouchon pour une fermeture étanche du tube
- Graduations et zone d’écriture
- Stérile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 10993 |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 14 mL |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Round Bottom |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 1000 paquet |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |