Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection et de sécurité contre les rayonnements à base incurvée
Code produit 12327187 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12327187 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12327187
Expédition estimée: 05-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protection contre les rayonnements Cleaver Scientific idéale pour la protection contre les rayonnements gamma.
  • Beta - Grand angle fixe 45° - Base incurvée 35 x 60 cm
  • Fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec base incurvée d’une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate 30x30 cm pour une protection sous paillasse
  • Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
  • Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
  • Disponible en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s’adapte facilement aux plateaux de sécurité
Spécification
Type de produit Écran de protection bêta
Largeur (métrique) 350 mm
Hauteur (métrique) 600 mm