Learn More
Usbeck™ Pinces en acier inoxydable à pointe arrondie et courbe
Code produit 10095601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10095601 115 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10095601 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.40€
    4.30€ / 1 pièces
    Économisez 0.10€
    2% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez une précision optimale avec les pinces en acier inoxydable. Usbeck™ Les pinces courbes à pointe émoussée en acier inoxydable sont idéales pour une utilisation en laboratoire ou en milieu chirurgical.
  • Pointe arrondie et émoussée
  • Points fins
  • Protection de sonde acier inoxydable
Spécification
Longueur (métrique) 115 mm