Learn More
Usbeck™ Pinces courbes à pointe fine en acier inoxydable
Code produit 10146961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10146961 105 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10146961 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.95€ / 1 pièces
    Économisez 0.05€
    1% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez une précision optimale avec les pinces en acier inoxydable. Usbeck™ Les forceps sont idéaux pour une utilisation en milieu chirurgical ou en laboratoire.
  • Incurvé
  • Points fins
  • Acier nickelé
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 105 mm